Learn More
Invitrogen™ Kit de vecteur d’expression ARNi miR II de Pol II inductible BLOCK-iT™ avec EmGFP
Code produit 10688713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10688713 20 réactions 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10688713 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K493900
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
The BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kits combine the advantages of traditional RNAi vectors (stable expression and the ability to use viral delivery) with capabilities for tissue-specific expression and multiple target knockdown from the same transcript.
The BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kits combine the advantages of traditional RNAi vectors (stable expression and the ability to use viral delivery) with capabilities for tissue-specific expression and multiple target knockdown from the same transcript. The BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kits and the BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression Systems are designed to express artificial miRNAs which are engineered to have 100% homology to your target sequence and will result in target cleavage. Using Invitrogen's award-winning BLOCK-iT™ RNAi Designer, over 70% of constructs produce more than 70% knockdown.
Les kits vecteurs d'expression BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi combinent les avantages des vecteurs d’ARNi traditionnels (expression stable et capacité à utiliser la distribution virale) avec des capacités d’expression spécifique aux tissus et de transfert de cibles multiples à partir de la même transcription ™ Les kits vecteurs d'expression BLOCK-iT Pol II miR RNAi et™ les systèmes d'expression BLOCK-iT lentiviral Pol II miR RNAi sont conçus pour exprimer des miARN artificiels conçus pour avoir une homologie à 100 % de votre séquence cible et se traduiront par un clivage cible. En utilisant Invitroge’ns primé BLOCK-iT™ RNAi Designer, plus de 70 % des constructions produisent plus de 70 % de knockdown. La famille de vecteurs d'expression Invitrogen Pol II comprend :
–une forte expression du promoteur immédiat CMV, avec l'option d'utiliser des promoteurs spécifiques aux tissus ou autres promoteurs réglementés via la™ recombinaison MultiSite Gateway.
–Compatibilité avec de nombreux’™ vecteurs de destination (DEST) Invitroge ns Gateway pour l'expression génétique.
–Possibilité de contrôler l'initiation de la réponse RNAi avec un ™ nouveau kit vecteur d'expression BLOCK-iT inducible Pol II miR RNAi avec EmGFP.
–Un nouveau vecteur de destination dans™ ™ le système d'expression BLOCK-iT HiRExécuter Lentiviral PolII miR RNAi avec EmGFP. Le nouveau vecteur contient une séquence de stabilisation de l'ARNm (WPRE) et une séquence d'importation nucléaire (cPPT) qui génèrent jusqu'à 5 fois plus de titres de virus et de niveaux d'expression de l'EmGFP. De plus, la résistance à la blasticidine est exprimée par le promoteur Pgk-1 de la souris pour éviter l'arrêt par défaut après plusieurs passages.
–Expression co-cistronique du GFP Emeraude (EmGFP), ce qui entraîne une corrélation entre l'expression de l'EmGFP et le knockdown de votre ARNi miR.
–Expression de plus d'une séquence développée de la miR RNAi sur la même transcription, permettant la mise en panne simultanée de plusieurs gènes et la génération de phénotypes synthétiques
Le ™ nouveau kit de vecteurs d'expression BLOCK-iT inducibles Pol II miR RNAi avec EmGFP permet de réguler les expériences RNAi. Ce kit contient le™ vecteur passerelle pT-Rex-DEST30 qui, après des techniques simples de clonage et d'obturation, produit un vecteur d'expression miR RNAi adapté à la mise en panne inductible. Le™ vecteur passerelle pT-Rex-DEST30 contient le promoteur CMV avec deux copies de la séquence opérateur de tétracycline (tetO2) permettant une expression de haut niveau et régulée. Cela permet d'étudier la perte de fonction dans une lignée cellulaire transfectée de façon stable, même si le gène d'intérêt est essentiel. De plus, l'induction de l'expression de la miR RNAi peut être interrompue afin que les changements phénotypiques puissent être mesurés lors de la récupération de la fonction génétique.
Pour une variété d'options d'expression, la cassette miR RNAi, qui contient des™régions de flanquement de miR (vecteur pcDNA 6.2-GW/EmGFP-miR uniquement), et un micro-ARN homologue à la cible d'intérêt, peut être facilement déplacée dans une variété de vecteurs DEST. Ceci se produit par™ des réactions de recombinaison Gateway dans lesquelles la cassette miR RNAi est transférée dans™ un vecteur pDONR (réaction BP) puis dans un vecteur DEST (réaction LR) de choix. ™ Le système HiPerform est doté du nouveau vecteur de destination pLenti6.4/RF R2/V5-DEST pour les titres de virus élevés et l'expression EmGFP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de vecteur d’expression ARNi miR II de Pol II inductible BLOCK-iT™ avec EmGFP
Description Kit de vecteur d’expression inductible d’ARNi Pol II miR BLOCK-iT™ avec emGFP, 20 rxns, liquide, accélérateur CMV/TO, méthode de livraison de transfection, méthode de clonage Gateway™, type de vecteurs ARNi BLOCK-iT, système inductible, rapporteur GFP (EmGFP),
À utiliser avec (application) ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi vectoriel
Nbre de réactions 20
Vecteur Vecteurs ARNi BLOCK-iT
Format Kit
Expression GFP (EmGFP)
Contenu et stockage Le kit de vecteur d'expression BLOCK-iT TM PolII miR RNAi avec EmGFP contient une boîte de clonage avec ADNc.6.2™-GW/EmGFP-miR linéarisé, tampon de recuit 10X, Ligase d'ADN T4, tampon de ligature d'ADN 5X, oligo de contrôle lacZ, plasmide de contrôle lacZ, plasmide de contrôle négatif, eau exempte de DNase/RNase et amorces, et séquençage inverse. Ce kit contient également le kit de vecteur de passerelle pT-REx-DEST30™ (inclut les vecteurs pT-REx-DEST30 et pT-REx/GW-30/lacZ) et le module de régulation T-REx TM (inclut l'ADNc™6/TR et la tétracycline). ™™ Les kits Gateway LR et BP Clonase, blasticidine et pDONRTM221 sont inclus. Stockez les vecteurs, les tampons, les oligo-éléments de contrôle et les plasmides, les antibiotiques, les kits de clonases, l'eau et les amorces de séquençage à -20°C. ™ La boîte One Shot contient des réactifs de transformation comprenant vingt-et-unµaliquotes de 50 l de One Shot™ TOP10 chimiquement compétentes E. coli, S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé pUC19. Stockez ces réactifs de transformation à -80°C.
Méthode de clonage Gateway™
Système constitutif ou inductible Inductible
Type de livraison Transfection
Type d’ARNi miARN
Agent de sélection (eucaryotique) Blasticidine
Accélérateur CMV/TO
Gamme de produits BLOCK-iT
Quantité 20 réactions