Description
- Poids blocs OIML M1 et M2 et poids de tonnes en fonte laquée noir
- Densité de 7 200 kg/m3
- Tolérances conformes à l’OIML R111-1
- Fournis dans des boîtiers à vis en plastique de haute qualité adaptés à une utilisation dans les salles blanches
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poids de calibrage |
| Poids (impériale) | 45,19 lb |
| Classification | OIML M1 |
| Matériau | Fonte |
| Poids (métrique) | 20 kg |