Learn More
Sartorius™ Poids blocs
Code produit 15365276 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
5 g
10 g
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
15365276 10 g 1 pièce
15375266 5 g 1 pièce
15375276 20 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15365276 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur YCW7159AC02
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les poids blocs sont des standards de travail de haute qualité pour une utilisation quotidienne, fabriqués en matériaux de haute qualité.
  • Tolérances conformes à l’OIML R111-1
  • Non magnétisable
  • Fabriqué en fonte laquée noire d'une densité de 7 200 kg/m³.³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids bloc
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage DAkkS
Classification OIML Classe M1
Matériau Fonte
Poids (métrique) 10 g
Densité 7 200 kg/m³