Learn More
Invitrogen™ Solution de blocage BlockAid™
Code produit 11514147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11514147 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11514147 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B10710
 Article restreint
En stock
Solution de blocage BlockAid™
La solution de blocage BlockAid™ est supérieure aux réactifs de blocage couramment utilisés, tels que l’albumine sérique bovine, le sérum normal ou la caséine, pour une utilisation avec des cellules ou des sections de tissus. Il s’agit d’un mélange optimisé de composants de blocage des protéines, sans dilution requise. La solution de blocage BlockAid™ peut être utilisée comme réactif de blocage initial avant que l’anticorps primaire ne soit appliqué pour minimiser la liaison de l’anticorps non spécifique et comme diluant pour l’anticorps primaire et secondaire. Ce réactif est approprié pour les applications d’immunofluorescence cellulaire ou tissulaire. Il a également été validé pour une utilisation avec les conjugués streptavidine et les conjugués microsphère-protéine.
Caractéristiques importantes de la solution de blocage BlockAid™ :
  • Excellente réduction du fond : supérieure aux solutions de blocage classiques
  • Prête à l’emploi : aucune dilution ni préparation de stock n’est requise
  • Polyvalent : Utilisation avec tout anticorps primaire ou secondaire, conjugué à la streptavidine, conjugués protéiques de microsphère ou conjugués Qdot™
    La réduction de l’arrière-plan à partir de la liaison protéique non spécifique des anticorps est essentielle pour améliorer la sensibilité et les rapports signal-arrière plan maximum. Ceci est crucial lorsque vous recherchez des antigènes à faible expression, lorsque vous utilisez des échantillons à haute autofluorescence, ou pour des techniques où les signaux sont intrinsèquement faibles (comme l’utilisation d’anticorps primaires marqués directement ou l’utilisation d’imagerie à haute résolution).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Solution de blocage
    Gamme de produits BlockAid
    Type de réactif Réactif de blocage/suppression du bruit de fond
    Contenu et stockage Conserver au congélateur entre -5°C et -30°C.
    Quantité 50 ml
    Conditions d’expédition Glace humide