Learn More
Descrizione
Le tampon de blocage Thermo Scientific™ Blocker BLOTTO est une solution prête à l’emploi à 5 % de lait écrémé en poudre dans une solution saline tamponnée au Tris pour utilisation dans le transfert Western, l’ELISA, l’immunohistochimie et d’autres méthodes de détection.
Points clés :
Apprécié : le lait non gras a été utilisé pendant de nombreuses années dans différentes méthodes protéiques, bien qu’il ne soit pas recommandé pour les techniques basées sur l’avidine parce qu’il contient de la biotine endogène
Pratique : fourni en tant que solution TBS 1X prête à l’emploi ; peut être diluée au besoin
Facile à utiliser : formulation avec un agent anti-mousse et un conservateur sans thimérosal
Flexible : peut être utilisé pour différentes applications, notamment comme diluant pour anticorps
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Bloqueur BLOTTO |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Blocker |
| Quantité | 1 L |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.