Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Code produit 10341944 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
200 mL
3 x 200 mL
Nom chimique ou matériau:
PBS
TBS
Conditionnement:
125mL
200mL
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau Conditionnement
10341944 200 mL PBS 200mL
17992361 3 x 200 mL PBS 3 pièces
11889310 125 mL TBS 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10341944 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37525
 Article restreint
En stock
Blocker BSA est une solution purifiée à 10 % d’albumine de sérum bovin pour le blocage dans les méthodes de transfert western, ELISA, IHC et de détection des acides nucléiques.
Blocker BSA est une solution de 10 % (p/v) de BSA de haute qualité qui est utile pour saturer les sites de liaison des protéines en excès sur les membranes et les microplaques dans les essais immunologiques. Elle est le plus souvent diluée 10 fois (jusqu’à 1 % de BSA) dans le PBS 1X ou le TBS 1X pour les tests initiaux. Blocker BSA est généralement plus efficace que le lait écrémé pour les systèmes biotine-avidine car il contient une seule protéine purifiée dépourvue de biotine endogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau PBS
Description BSA de blocage en PBS (10X)
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Gamme de produits Blocker
Quantité 200 mL
Formule 10% BSA