Description
Blocker BSA est une solution purifiée à 10 % d’albumine de sérum bovin pour le blocage dans les méthodes de transfert western, ELISA, IHC et de détection des acides nucléiques.
Blocker BSA est une solution de 10 % (p/v) de BSA de haute qualité qui est utile pour saturer les sites de liaison des protéines en excès sur les membranes et les microplaques dans les essais immunologiques. Elle est le plus souvent diluée 10 fois (jusqu’à 1 % de BSA) dans le PBS 1X ou le TBS 1X pour les tests initiaux. Blocker BSA est généralement plus efficace que le lait écrémé pour les systèmes biotine-avidine car il contient une seule protéine purifiée dépourvue de biotine endogène.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TBS |
| Description | BSA de blocage en TBS (10X) |
| Concentration | 10X |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Blocker |
| Quantité | 125 mL |
| Formule | 10% BSA |