Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Casein
Code produit 10496134 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Nom chimique ou matériau:
PBS
TBS
Conditionnement:
100mL
1L
3 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau Conditionnement
10496134 1 L PBS 1L
13454299 100 mL PBS 100mL
13464299 100 mL TBS 100mL
18643873 3 x 1 L PBS 3 pièces
10443644 1 L TBS 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10496134 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37528
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Blocker caséine Thermo Scientific est une solution prête à l’emploi de caséine purifiée conçue pour bloquer des étapes de transfert Western, ELISA, IHC et des méthodes de détection d’acides nucléiques.
Blocker caséine Thermo Scientific est une solution prête à l’emploi de caséine purifiée conçue pour bloquer des étapes de transfert Western, ELISA, IHC et des méthodes de détection d’acides nucléiques. L’inhibiteur caséine contient 1 % de caséine (p/v), ce qui correspond à la concentration optimale pour la plupart des applications.
Caractéristiques de l’inhibiteur caséine :
• Caséine purifiée : le tampon de blocage mono-protéine réduit les risques de réaction croisée avec les composants de l’essai par rapport aux solutions de sérum ou de lait
• Facile à utiliser : solution de caséine à 1 % est prête à l’emploi ; elle peut être diluée si nécessaire
• Sans risque : formulation stable, sans thimérosal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau PBS
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Gamme de produits Blocker
Quantité 1 L