Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ Casein
Code produit 13464299 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Nom chimique ou matériau:
PBS
TBS
Conditionnement:
100mL
1L
3 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nom chimique ou matériau Conditionnement
13464299 100 mL TBS 100mL
13454299 100 mL PBS 100mL
10496134 1 L PBS 1L
18643873 3 x 1 L PBS 3 pièces
10443644 1 L TBS 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13464299 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37583
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Blocker caséine Thermo Scientific est une solution prête à l’emploi de caséine purifiée conçue pour bloquer des étapes de transfert Western, ELISA, IHC et des méthodes de détection d’acides nucléiques.
Blocker caséine Thermo Scientific est une solution prête à l’emploi de caséine purifiée conçue pour bloquer des étapes de transfert Western, ELISA, IHC et des méthodes de détection d’acides nucléiques. L’inhibiteur caséine contient 1 % de caséine (p/v), ce qui correspond à la concentration optimale pour la plupart des applications.
Caractéristiques de l’inhibiteur caséine :
• Caséine purifiée : le tampon de blocage mono-protéine réduit les risques de réaction croisée avec les composants de l’essai par rapport aux solutions de sérum ou de lait
• Facile à utiliser : solution de caséine à 1 % est prête à l’emploi ; elle peut être diluée si nécessaire
• Sans risque : formulation stable, sans thimérosal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TBS
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Gamme de produits Blocker
Quantité 100 mL