Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ FL Fluorescent Blocking Buffer (10X)
Code produit 15929152 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15929152 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15929152 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37565
Les incontournables de la biologie des protéines
Utilisez le code promo 27946
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tampon de blocage fluorescent Blocker FL est conçu pour bloquer les sites de liaison non spécifiques en excès afin de réduire la fluorescence de fond dans les applications de transfert Western.
Le tampon Blocker FL permet d’améliorer la détection des protéines fluorescentes en augmentant le rapport signal-bruit dans les applications de transfert où la fluorescence de fond peut autrement interférer avec la détection du signal.
Comparer et visualiser tous les tampons de blocage disponibles
Le réactif de travail est préparé en ajoutant 1 partie de tampon Blocker FL à 9 parties d’eau ultra-pure. La concentration optimale doit être déterminée de manière empirique pour chaque système. Compatible avec les membranes en nitrocellulose et en PVDF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bloquant à base de FL
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Western Blot
Forme physique Liquide
Gamme de produits Blocker
Quantité 100 mL