Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Code produit 15347958 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Places:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Places unitSize
15347958 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15347958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    197.79€ / 1 pièces
    Économisez 55.21€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En alliage d’aluminium
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
  • Blocs en alliage d’aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,2 ml
À utiliser avec (équipement) Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts)
Matériau Alliage d’aluminium
No. of Places 1
Type Bloc