Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Code produit 15377938 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) No. of Places unitSize
15377938 16 mm 15 1 pièce
15327938 6 mm 46 1 pièce
15337938 10 mm 28 1 pièce
15367938 13 mm 24 1 pièce
15387938 18 mm 12 1 pièce
15397938 20 mm 8 1 pièce
15307948 25 mm 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15377938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    88.80€ / 1 pièces
    Économisez 26.20€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
  • Blocs en alliage d’aluminium
Note:  Chaque produit individuel est inclus dans l'image de groupe présentée. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts)
Matériau Alliage d’aluminium
No. of Places 15
Type Bloc
Diamètre (métrique) 16 mm