Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Code produit 15337948 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Places:
1
21
28
42
50
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Places unitSize
15337948 42 1 pièce
15347948 28 1 pièce
15357948 21 1 pièce
15377948 50 1 pièce
15327948 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15337948
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
En alliage d’aluminium
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
  • Blocs en alliage d’aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts)
Matériau Alliage d’aluminium
No. of Places 42
Type Bloc
Comprend 6 mm et 10 mm de diamètre
Diamètre (métrique) du puits 32 x 6 mm, 21 x 10 mm de diamètre