Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base (Dehydrated)
Code produit 10157812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10157812 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10157812 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0055B
 Article restreint
En stock
Grow a wide variety of pathogenic and non-pathogenic bacteria with this highly nutritious general purpose medium.
Grow a wide variety of pathogenic and non-pathogenic bacteria with general purpose Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base (Dehydrated). Without any additions, the medium can be used for short-term maintenance of stock cultures. With added serum and other enrichments, the medium is suitable for cultivation of many fastidious organisms. With the addition of blood, the medium becomes suitable for the determination of hemolytic reactions which are important diagnostic criteria for many organisms.
La base pour gélose au sang est un milieu très nutritif généralement utilisé en tant que milieu de base pour la préparation de gélose pour sang par ajout de sang. Il peut également être utilisé en tant que milieu polyvalent sans ajout de sang.
La base pour gélose au sang a été utilisée dans le cadre de recherches sur l’Escherichia coli irradié et autres bactéries1,2. C’était le milieu le mieux adapté pour l’examen des phages du Clostridium perfringens3 et en tant que base d’un milieu sélectif pour Clostridium perfringens4. Il a été utilisé avec un ajout de phosphate de phénolphtaléine pour la détection de staphylocoques produisant des phosphatases5 et avec du sel et de la gélose ajoutés pour l’évaluation de la contamination en surface sur les équipements et les carcasses de porc6. Il a servi à déterminer la plage de salinité de la croissance des flavobactéries marines7.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Base pour gélose au sang
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 12,5 L de milieu
For Laboratory Use Only