Learn More
Thermo Scientific™ Agar au sang (milieu TSA avec sang de mouton)
Beschreibung
Cultivez de nombreux organismes exigeants à l’aide de la gélose au sang (milieu TSA avec sang de mouton) Thermo Scientific™, un milieu de culture non sélectif et polyvalent, avec l’ajout de sang de mouton dans la formulation permettant de détecter et de visualiser la présence de réactions hémolytiques et pouvant donc être utilisé comme outil de diagnostic.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Rouge, opaque |
| Contenu et stockage | 6 à 12°C, noir |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Blood Agar |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Comprend | TSA avec du sang de mouton |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.