Learn More
Thermo Scientific™ Agar au sang (milieu TSA avec sang de mouton)
Code produit p-4523608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Comprend:
TSA avec du sang de mouton
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Comprend Origine de la fabrication Conditionnement
10362223 10/boîte Monoplaque de 90 mm TSA avec du sang de mouton Allemagne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10362223 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB5012A
Cultivez de nombreux micro-organismes sur ce milieu non sélectif et polyvalent qui contient du sang de mouton afin de favoriser une hémolyse.
Cultivez de nombreux organismes exigeants à l’aide de la gélose au sang (milieu TSA avec sang de mouton) Thermo Scientific™, un milieu de culture non sélectif et polyvalent, avec l’ajout de sang de mouton dans la formulation permettant de détecter et de visualiser la présence de réactions hémolytiques et pouvant donc être utilisé comme outil de diagnostic.
La gélose tryptone soja (peptone de soja et hydrolysat de caséine) avec du sang de mouton défibriné est adaptée à la culture des aérobies et des anaérobies exigeantes, ces dernières pouvant être cultivées en cultures profondes ou par incubation dans des conditions d’anaérobie. La combinaison d’hydrolysat de caséine et de peptone de soja favorise une croissance optimale en raison d’une synergie entre les protéines de la caséine et les glucides des fèves de soja. Le sang de mouton défibriné stérile utilisé pour enrichir le milieu révèle des caractéristiques d’hémolyse de différentes bactéries, comme le streptocoque, listeria, le staphylocoque hémolytique, Escherichia coli et Pseudomonas.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge, opaque
Contenu et stockage 6 à 12°C, noir
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Blood Agar
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Comprend TSA avec du sang de mouton
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte