Learn More
BD Ensemble de prélèvement sanguin Safety-Lok™
Code produit 15706238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
15706238 Stérile 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15706238 Fournisseur BD Code fournisseur 367282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    135.25€ / 50 pièces
    Économisez 113.75€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Utilisation pour prélèvements sanguins. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Le kit de prélèvement sanguin (50 kits) est livré avec un couvercle de sécurité et un adaptateur Luer.
  • Comprend un couvercle de protection et de sécurité et un adaptateur Luer,
  • 21 G¾ tube de 18 cm de diamètre, vert
  • Recommandée pour les adultes
  • Une seule boîte se compose de 4 x 50 systèmes de prélèvement sanguin
  • Un ensemble est nécessaire pour une paire de flacons d’hémoculture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de prélèvement sanguin