Learn More
BD Ensemble de prélèvement sanguin Safety-Lok™ avec tubulure de 30 cm
Code produit 15856161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 21
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Calibre d’aiguille Conditionnement
15856161 Calibre 21 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15856161 Fournisseur BD Code fournisseur 367286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.16€
    199.76€ / 200 pièces
    Économisez 43.40€
    17% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Utilisation pour prélèvements sanguins. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Le kit de prélèvement sanguin avec tubulure de 30 cm est fourni avec un couvercle de protection et un adaptateur Luer.
  • Comprend un couvercle de protection et de sécurité et un adaptateur Luer,
  • 21 G¾po, tubulure de 30 cm, verte
  • Recommandée pour les adultes
  • Une seule boîte se compose de 4 x 50 systèmes de prélèvement sanguin
  • Un système est nécessaire pour une paire de flacons d’hémoculture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de prélèvement sanguin
Couleur Vert
Calibre d’aiguille Calibre 21
Comprend Avec adaptateur Luer, jauge 21, aiguille de 19 mm, tube de 305 mm
Longueur (métrique) de l’aiguille 19 mm
Longueur (métrique) du tube 305 mm
Quantité 200/boîte.