Learn More
Fisherbrand™ Insert de rechange pour plateau de prélèvement sanguin pour portoirs pour tubes à essai
GREENER_CHOICE
Code produit 11507613 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Portoirs pour tubes à essai de 13 mm
Portoirs pour tubes à essai de 16 mm
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11507613 Portoirs pour tubes à essai de 13 mm 4 pièces
11517613 Portoirs pour tubes à essai de 16 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11507613 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur HS2201A
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces inserts sont en PS et jetables. Chaque insert est doté d’une poche profonde pour un récipient à objets tranchants et de plusieurs poches plus petites pour le stockage des tubes et des accessoires de prélèvement sanguin.
  • Disponible pour un portoir pour tubes à essai de 13 mm ou 16 mm
  • L’insert est amovible, lavable et jetable
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 14,48 x 8,25 x 5,12 in
À utiliser avec (équipement) Portoirs pour tubes à essai de 13 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Longueur (métrique) 368 mm
Nbre de positions 8 compartiments
Poids (métrique) 0,24 kg
Largeur (métrique) 209,6 mm
Matériau Polystyrène
Type de produit Inserts de rechange