Learn More
Fisherbrand™ Insert de rechange pour plateau de prélèvement sanguin pour portoirs pour tubes à essai
Code produit 11517613 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Portoirs pour tubes à essai de 13 mm
Portoirs pour tubes à essai de 16 mm
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11517613 Portoirs pour tubes à essai de 16 mm 4 pièces
11507613 Portoirs pour tubes à essai de 13 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11517613 Supplier Fisherbrand™ Supplier No. HS2201B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    44.31€ / 4 pièces
    Économisez 9.69€
    17% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ces inserts sont en PS et jetables. Chaque insert est doté d’une poche profonde pour un récipient à objets tranchants et de plusieurs poches plus petites pour le stockage des tubes et des accessoires de prélèvement sanguin.
  • Disponible pour un portoir pour tubes à essai de 13 mm ou 16 mm
  • L’insert est amovible, lavable et jetable
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 14,48 x 8,25 x 5,12 in
À utiliser avec (équipement) Portoirs pour tubes à essai de 16 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Longueur (métrique) 368 mm
Nbre de positions 8 compartiments
Poids (métrique) 0,24 kg
Largeur (métrique) 209,6 mm
Matériau Polystyrène
Type de produit Inserts de rechange