Learn More
Karl Hecht™ Lames de frottis sanguin
Code produit 10544222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lames de frottis sanguins Undritz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10544222 Lames de frottis sanguins Undritz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10544222 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 40619010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Un excellent accessoire pour l'examen microscopique des échantillons de sang.
  • Selon Undritz
  • Marquage CE
  • Verre transparent
  • Les deux côtés sont polis
  • Bords et coins biseautés
  • Épaisseur de 1,6 à 1,7 mm
  • Dimensions approximatives : 40 x 20 mm
Spécification
Type de produit Lames de frottis sanguins Undritz
À utiliser avec (application) Examen microscopique du sang