Learn More
Melford Blotto-Tween 20
Code produit 30018131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018131 500 ml 500mL
30018130 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018131 Fournisseur Melford Code fournisseur B81000500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
La solution contient :
Tris-HCl 50 mM
NaCl 150 mM
3 % BSA
0,05 % de Tween-20
0,02 % d'azide de sodium
Optimisé pour une utilisation en western blot afin de minimiser la liaison non spécifique des anticorps.
pH : 7,4 ±0,2
Spécification
Quantité 500 ml