Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Blue Carrier™ Protein
Code produit 11814071 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11814071 100 mg 100mg
11884035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11814071 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77130
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préparez aisément des immunogènes efficaces avec le kit de conjugaison complet de protéines porteuses d’haptène et d’hémocyanine hautement soluble présente chez les mollusques.
La protéine porteuse Blue Carrier Thermo Scientific™ est une hémocyanine hautement soluble présente chez les mollusques. Elle est conditionnée dans des tailles d’emballage pratiques et se présente sous la forme d’un kit complet pour la conjugaison de carbodiimide (médiée par l’EDC) et de protéines porteuses d’haptène au moyen de groupes amine et carboxyles.
La protéine porteuse Blue Carrier est une préparation purifiée d’hémocyanine de Concholepas concholepas(CCH). Cette grosse protéine est dotée de la plupart des propriétés immunogènes de la célèbre protéine porteuse, l’hémocyanine de patelle (KLH). Cependant, sa solubilité, bien meilleure, confère une bien plus grande souplesse dans les protocoles de préparation immunogène. Elle permet en effet l’utilisation d’un plus grand éventail de tampons et de conditions de pH pour le couplage de peptides, de protéines et autres haptènes à l’aide de réticulateurs classiques tels que le glutaraldéhyde, le sulfo-SMCC et l’EDC.
Points clés :
  • Coffrets pratiques : vous avez le choix entre le kit de protéine porteuse Blue Carrier lyophilisée ou le kit de conjugaison EDC complet
  • Conjugaison à haut rendement : chaque molécule de CCH contient des centaines d’amines primaires disponibles pour le couplage d’haptènes via les agents de réticulation EDC ou NHS-ester
  • Qualité validée : la protéine porteuse immunogène est spécialement purifiée afin d’assurer une structure chimique et une solubilité uniformes pour des performances constantes
  • Solubilité supérieure : : la solubilité accrue par rapport à la KLH permet d’utiliser la protéine porteuse Blue Carrier dans un plus grand nombre de protocoles de conjugaison pour s’adapter à des haptènes rares ou peu solubles
  • Hautement immunogène : offre essentiellement le même niveau d’immunogénicité et la même distance phylogénétique que l’hémocyanine de patelle (KLH)
Propriétés de la protéine porteuse Blue Carrier :
  • Noms alternatifs : Hémocyanine de Concholepas concholepas, CCH
  • Poids moléculaire : Molécule entière : ∽8 000 000 ; sous-unités : ∽400 000 et ∽350 000
  • Absorption : maxima à 280 nm, 350 nm et 558 nm
  • Coefficient d’extinction (Abs. solution de 1 mg/ml) : 1,4 à 280 nm ; 0,35 à 346 nm
  • Rapport A280/A350 : ∽ 4,0
  • Rapport cuivre/protéine : ∽16 Cu2+/molécule de protéine
  • Point isoélectrique : 6,0
  • Solubilité : Soluble dans les tampons aqueux à un pH de 7,0 à 8,0
  • Stabilité : Stable dans les tampons aqueux (∽pH de 7,2 sans Ca2+ ou Mg2+)
Comprend :
Le kit contient de la protéine porteuse Blue Carrier lyophilisée (dans un tampon MES), un réticulant EDC, des tampons et des colonnes de dessalage pour une préparation aisée d’immunogènes prêts à l’emploi pour les injections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C. Expédié sur de la glace.
Quantité 100 mg
Gamme de produits Imject
Type de produit Imject Blue Carrier Protein