Learn More
SHOWA™ Gants bleus résistants aux produits chimiques, modèle CS710
Description
- Un revêtement en nitrile à double trempage offre une durabilité à toute épreuve, tandis que la doublure sans couture et la composition naturelle sans latex assurent un confort optimal même lors d'un port prolongé.
- L'adhérence améliorée grâce au revêtement en nitrile expansé de la paume offre une prise en main supplémentaire, même dans des environnements huileux ou glissants.
Specifications
Specifications
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Bleu |
| Finger Thickness (English) | 57,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 1.47 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile, Polyester |
| Palm Thickness (English) | 57,8 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 1.47 mm |
| Dimensions | 8 |
| Épaisseur (impériale) | 57,8 mil |
| Show More |