Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol bleus
Code produit 17198830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Conditionnement:
5 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
17198830 460 mm 5 pièces
17118830 254 mm 5 pièces
17128830 280 mm 5 pièces
17118840 505 mm 5 pièces
17128840 530 mm 5 pièces
17138830 305 mm 5 pièces
17148830 330 mm 5 pièces
17158830 355 mm 5 pièces
17168830 380 mm 5 pièces
17178830 406 mm 5 pièces
17188830 432 mm 5 pièces
17108840 480 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17198830 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100182694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    91.96€ / 5 pièces
    Économisez 69.04€
    42% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Conçu pour un brunissage fréquent avec moins de poussière et de brûlure, utilisé pour restaurer le brillant sur des sols dépolis. Peut être utilisé mouillé pour l’entretien régulier des sols non protégés. Ces disques sont également recommandés pour le déc
  • Le disque à récurer à usage intensif élimine la saleté, les déversements, les salissures et 1 à 2 couches de finition
  • Laisse les surfaces propres pour le revêtement
  • Conçu pour un brunissage fréquent avec moins de poussière et de brûlure
  • Le disque lavable et réutilisable est économique et permet de reporter l’élimination en fin de vie dans les décharges
  • Les tampons polyvalents peuvent être utilisés de manière intensive pour le nettoyage en pulvérisation et le lavage à la mousse
  • Disponibles en différentes tailles pour les machines de lavage de sol rotatives et automatiques fonctionnant à faible vitesse (175-600 tr/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Disques de décapage
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) 460 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage par pulvérisation et récurage à la mousse
À utiliser avec (équipement) Machines de nettoyage de sol rotatives et automatiques
Modèle Rond