Learn More
Hirschmann™ Burettes en verre de classe AS graduées en bleu avec robinet d’arrêt droit en verre droit avec clé en PTFE
Description
- Burette de classe AS
- Fabriqué en verre DURAN™
- Bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité
- Graduation circulaire avec mise en évidence des principaux points
- Étalonné pour EX, DIN EN ISO 385
- Volume 1
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Matériau | Verre |
| Graduations | 0,02 mL |
| Comprend | Bandes Schellbach |
| Balance | Bleu |
| Robinets d’arrêt | Droit |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ± 0,02 ml |
| Type | Burette graduée |
| Afficher plus |