Learn More
Syngene™ Transilluminateur LED bleu
Code produit 16544331 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
16544331 470 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16544331 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur BTULTRABRIGHTLED
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transilluminateur LED bleu équipé d’une zone de visualisation.
  • Éclairage LED épiscopique homogène à lumière bleue
  • Haute sensibilité avec un rapport signal / bruit amélioré
  • Utilisez pour l’imagerie toute une gamme de fluorophores : EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • La LED est sans danger pour la peau et les yeux et n’entraîne aucune altération de l’ADN
Spécification
Type de produit Transilluminateur LED
Comprend Zone de visualisation 20 x 16 cm)
Tension 100/115/220/230 V
Intensity Fixe
Wavelength 470 nm
Type d’éclairage LED bleue