Learn More
Buerkle™ Cuillère de mesure bleue
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 16505240 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité unitSize
16505240 1 ml Non stérile 100 pièces
16505250 25 ml Non stérile 100 pièces
16515240 1 ml Stérile 100 pièces
16515250 25 ml Stérile 100 pièces
16525240 2,5 ml Non stérile 100 pièces
16525250 50 ml Non stérile 100 pièces
16535240 2,5 ml Stérile 100 pièces
16535250 50 ml Stérile 100 pièces
16545240 5 ml Non stérile 100 pièces
16555240 5 ml Stérile 100 pièces
16565240 10 ml Non stérile 100 pièces
16575240 10 ml Stérile 100 pièces
16585230 0,5 ml Non stérile 100 pièces
16585240 15 ml Non stérile 100 pièces
16595230 0,5 ml Stérile 100 pièces
16595240 15 ml Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 16505240 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53784046
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cuillères de mesure Buerkle dans une nuance unique de bleu qui ne se rencontre pas souvent dans les denrées alimentaires, les rendant faciles à trouver et à identifier visuellement.
  • Les versions stériles sont conditionnées individuellement et stérilisées par irradiation
  • L’utilisation d’outils bleus permet donc de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
  • Il s’agit là d’un critère important, particulièrement dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
  • Les cuillères volumétriques et doseuses peuvent être utilisées pour mesurer de petites quantités de poudre, de granulés et de liquides exactement et les doser avec précision
  • Pour une mesure précise, l’excédent de milieu est retiré du bord supérieur de la cuillère
  • Le volume contenu est gravé sur la poignée
  • Le bord avant plat de la cuillère volumétrique est idéal pour prélever le milieu depuis le fond du récipient ou pour atteindre les coins du récipient, ce qui permet alors de vider les petites quantités restantes
  • Le fond plat permet de poser la cuillère volumétrique sans renverser le contenu
  • La cuillère de dosage jetable est adaptée pour une utilisation en tant que cuillère à échantillons pour prélever de petites quantités d’échantillons
  • Comme la cuillère volumétrique en plastique a été développée pour une seule utilisation, il n’y a pas de nettoyage et la possibilité de contamination croisée et d’impuretés est exclue
  • Les cuillères de dosage et les cuillères volumétriques conviennent à des mesures précises pour les applications chimiques et pharmaceutiques, les cosmétiques, les aliments pour animaux et l’industrie alimentaire et des boissons
  • Peut être utilisé dans le cadre de la gestion d’objets étrangers HACCP/IFS
  • Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique
  • Avec bord racleur
  • Destiné à un usage unique
  • Fabrication en salle blanche (classe 7)
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100
Description Cuillère doseuse avec rebord d’enlèvement pour mesurer exactement.
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 1 ml
Couleur Bleu
Certifications/Conformité Food Contact, Reach, RoHS
Jetable Usage unique
Type de produit Cuillère
À utiliser avec (application) Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique
Matériau Polystyrène