Learn More
Marienfeld Superior™ Lames de microscope bleues avec puits de réaction
Code produit 15885985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
2
10
Conditionnement:
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Conditionnement
15885985 10 200 pièces
10622434 2 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15885985 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 1216521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.90€
    323.55€ / 200 pièces
    Économisez 56.35€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Utilisez les lames de microscope en crown glass Marienfeld Superior™ avec des cavités polies et soigneusement moulées pour les besoins de recherche en laboratoire.
  • Fabriquées en verre sodocalcique de classe hydrolytique trois
  • Conformément à la norme DIN ISO 8037/1
  • Dimensions approximatives : 76 x 26 mm
  • Épaisseur env. 1 mm (tolérance) ±0,05 mm)
  • Avec 90° bords du sol
  • Avec une zone de marquage mate et soyeuse d'environ 20 mm sur une face
  • Pré-nettoyé, prêt à l’emploi, autoclavable
  • 50 pièces par boîte, 50 boîtes par carton
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Nbre par carton 2500
Nb par paquet 50
Edges 90°, rodé
Frosted Oui
Matériau Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de microscope
Nombre de puits 10
Couleur Bleu
Certifications/Conformité VACARME ISO 8037/1
Type de coin 90°
Description Masque de couleur en résine époxy avec puits de réaction
Diamètre (métrique) 8 mm numérotés
Quantité Boîte en carton de 50 pièces
Surface d’écriture Surface de marquage givrée en soie
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm