Learn More
ABEBA™ Sabots bleus autoclavables 9610
Code produit 15273715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 paire
Dimensions:
41/42
43/44
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Dimensions
15273715 1 paire -
15293715 1 paire -
15166946 1 paire 41/42
15203725 1 paire -
15196946 1 paire 43/44
15106956 1 paire -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15273715 Fournisseur ABEBA™ Code fournisseur 9610/35/36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.95€
    49.67€ / 1 paires
    Économisez 7.28€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Antistatiques et autoclavables à 121°C.Propriétés antidérapantes optimisées.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Matériau spécial stérilisable et autoclavable
  • Bleu
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • DOUBLES TAILLES, veuillez utiliser la même taille lors de la commande (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Couleur Bleu
Modèle 9610
Résistant à Statique
Type de produit Chaussures pour environnements contrôlés