Description
- Pièces en contact avec le milieu fabriquées en PP, polyéthylène et PTFE.
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Type | Buse de tuyau |
| Alésage de bouchon | 6 mm |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Description | Bleu |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 45 mm |
| À utiliser avec (application) | Connecting |
| À utiliser avec (équipement) | Robinet d'arrêt de décharge |
| Contenu | Hose Nozzle |
| Couleur | Blue |