Learn More
Spectrum™ Labs Bouchons standard en polypropylène bleu
Code produit 11445979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
23 mm
75 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11445979 75 mm 10 pièces
11425979 23 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445979 Fournisseur Spectrum™ Labs Code fournisseur 142938
Expédition estimée: 23-12-2026
Ces bouchons en polypropylène se verrouillent sur la tubulure, formant un sac assurant un joint étanche
Ces bouchons en polypropylène se verrouillent sur la tubulure, formant un sac assurant un joint étanche. Les bouchons ordinaires flottent dans l’eau. Ils éliminent le besoin de nouer des nœuds dans la tubulure de dialyse, pratique qui peut nuire à la porosité d’une membrane. Plus légers que l’eau, les bouchons réguliers sont normalement utilisés avec des bouchons lestés ou magnétiques lestés. Fixez un bouchon ordinaire au sommet de la tubulure de dialyse et un bouchon lesté ou magnétique au fond pour un flottement vertical. Ne pas utiliser avec la tubulure à membrane en ester de cellulose. Autoclavables.
Spécification
Type de produit Bouchon standard
Matériau Polypropylène
Largeur (métrique) 75 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon standard
Couleur Bleu
Méthode de stérilisation Autoclavables
Plage de températures (métrique) 0°C à 121°C
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) Pour tubulure de dialyse RC de qualité standard