Learn More
Vitlab™ Bécher gradué à échelle augmentée, bleu
Code produit 10521833
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10521833 50 ml 24 pièces
10757981 100 ml 1 pièce
10689622 100 ml 24 pièces
10709242 250 ml 12 pièces
10716831 3000 ml 1 pièce
10605173 3000 ml 6 pièces
10602821 5000 ml 1 pièce
11782729 5000 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10521833 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 446081
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers gradués à échelle bleue en relief VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle bleue gravée facile à lire.
  • Bécher en polypropylène très transparent
  • Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 40 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 70 mm
Quantité 24/boîte
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité DIN EN 285
Scale Échelle gravée bleue