Learn More
Vitlab™ Bécher gradué à échelle augmentée, bleu
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 170 mm |
| Capacité (métrique) | 3000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 242 mm |
| Quantité | 6/boîte |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
| Afficher plus |