Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essuie-mains en papier bleu Control Interfold 1 pli 6682, paquet de 15
Product Code. 12764326
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
315 x 200 mm
Unit Size:
15 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l) Unit Size
12764326 315 x 200 mm 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12764326 Supplier Kimberly-Clark™ Supplier No. 6682
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les essuie-mains en papier bleu pliés répondent aux normes d'hygiène des mains et sont facilement détectables pour le séchage des mains dans les environnements à risque de contamination. FSC et certifiée écolabel européen pour l'hygiène des mains avec garantie environnementale. Certifiés pour le contact alimentaire.
15 x 240 feuilles bleues, 1 pli (3 600 au total). Un paquet de serviettes à mains bleues 1 pli pliées en V contient 240 serviettes en papier bleues pliées en V. Scott Les serviettes bleues pliées de contrôle sont détectables pour le séchage des mains dans les environnements à risque de contamination. Unique Airflex La technologie utilisée dans ces essuie-mains jetables offre une absorption supérieure, rendant le séchage des mains efficace et rapide et réduisant les risques de contamination croisée. Les essuie-mains en papier sont FSC et certifiée écolabel européen pour l'hygiène des mains avec garantie environnementale. Certifié pour le contact alimentaire. Compatible avec une variété de produits. Kimberly-Clark Distributeurs d'essuie-mains en papier : Améliorez votre expérience dans les sanitaires avec des distributeurs fiables et familiers. Scott Solutions de contrôle des sanitaires, conçues pour faciliter le respect des normes d'hygiène dans les sanitaires sur le lieu de travail. Lorsque l'hygiène des mains constante et l'efficacité sont prioritaires, choisissez Scott Utiliser des serviettes bleues pliées en deux pour minimiser les risques et contribuer à la maîtrise des contaminations. Scott Les essuie-mains en papier bleu de contrôle sont détectables pour le séchage des mains dans les environnements à risque de contamination. Unique Airflex La technologie utilisée dans ces serviettes jetables offre une capacité d'absorption supérieure, ce qui rend le séchage des mains efficace et rapide et réduit le risque de contamination croisée. Les essuie-mains en papier à pliage en V, également appelés essuie-mains à pliage en V, sont conçus pour distribuer un essuie-mains à la fois. Cette méthode de distribution à feuille simple est conçue pour améliorer l’hygiène des mains en minimisant le risque de contamination lors du séchage des mains, car l’utilisateur ne touche que la feuille qu’il utilise. La distribution d’un essuie-tout en papier à la fois est également conçue pour améliorer les coûts d’utilisation, car l’utilisateur ne prend que l’essuie-mains dont il a besoin pour se sécher les mains. Nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée. Ces essuie-mains disposent d’une technologie de compression pour une durabilité accrue grâce à une réduction du stockage et du transport. Compatible avec une variété de Kimberly-Clark Options pour les distributeurs d'essuie-mains en papier : Distributeurs Aquarius en blanc ou en noir (codes produits 6945 et 7171), un distributeur haute capacité (code 9962) et un distributeur en acier inoxydable haut de gamme (code 8971). FSC et certifiée écolabel européen pour son engagement environnemental. Certifiés pour le contact alimentaire. Un extrait de Scott Les serviettes à mains bleues Control interfold contiennent 240 serviettes en papier bleues pliées en V. Chaque feuille d'essuie-tout simple épaisseur mesure 31,5 cm x 20 cm. 15 x 240 feuilles bleues, 1 pli (3 600 au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Serviette à main pliée
Longueur (impériale) 1.77 ft.
Longueur (métrique) 315 mm
Largeur (impériale) 1.31 ft.
Largeur (métrique) 200 mm
Matériau Papier
Certifications/Conformité ISO 14001, ISO 9001
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 315 x 200 mm
Format Enchevêtré
À utiliser avec (application) Zones de contact alimentaire, bureaux, toilettes d'hôtel
À utiliser avec (équipement) Distributeur d’essuie-mains pliés Aquarius
Quantité d’emballage 2700 Paquets
Épaisseur 1 pli