Learn More
Cytiva Milieux pour chromatographie à débit rapide Blue Sepharose™ 6
Code produit 10271350 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
45 à 165 μm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie
10271350 45 à 165 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10271350 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17094801
 Article restreint
En stock
Le colorant bleu se lie à des protéines telles que l’albumine et les lipoprotéines ainsi qu’à des enzymes comme les kinases et les déshydrogénases
Ce milieu est bien établi comme adsorbant pour l’albumine et l’interféron à l’échelle du laboratoire et du procédé.
  • Le Cibacron Blue 3G est associé de manière covalente à la matrice de base, ce qui permet une faible fuite de ligand et une grande capacité
  • Le colorant bleu lie les protéines, telles que l’albumine, l’interféron, les lipoprotéines et les facteurs de coagulation du sang
  • Le colorant lie également les enzymes, y compris les kinases, les déshydrogénases et la plupart des enzymes nécessitant des cofacteurs contenant de l’adényle, par exemple le NAD+
  • Granulométrie moyenne : 90 μm
  • Volume : 50 ml
Développé et testé en coopération avec des fabricants à grande échelle et utilisé dans la production commerciale de routine.
  • Pour la purification à grande échelle de l’interféron et de l’albumine
  • Pour isoler des groupes d’enzymes et éliminer l’albumine
  • Pour les applications industrielles et autres applications approuvées
Certifications
Certificat d’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 50 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 70 % d’éthanol, chlorhydrate de guanidine 6 M, urée 8 M
À utiliser avec (application) Pour l’albumine et l’interféron à l’échelle du laboratoire et des procédés
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Type de produit Milieu Blue Sepharose 6 à débit rapide
Débit 250 à 400 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 9,84 in
Hauteur (métrique) du lit 25 cm
Comprend Certificat d’analyse
Pression max. 100 kPa
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 4 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol, tampon phosphate de potassium 0,1 M
Type de ligand Bleu de Cibacron
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Blue Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 1.2% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 16.5% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.