Learn More
Syngene™ Transilluminateur LED Slimline bleu
Code produit 16544351 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Conditionnement
16544351 470 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16544351 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur BTULTRASLIMLED
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bleu Slimline Transilluminateur LED adapté à divers besoins d'imagerie.
  • Haute sensibilité avec un rapport signal / bruit amélioré
  • Utilisez pour l’imagerie toute une gamme de fluorophores : EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
  • La LED est sans danger pour la peau
Spécification
Type de produit Transilluminateur LED
À utiliser avec (équipement) Pour les systèmes de documentation de gels InGenius3 (IG3) et U:Genius3.
Comprend Matrices de LED 470 nm montées latéralement pour l'éclairage
Dimensions (L x l x H) 21 x 21 x 3 cm
Taille (métrique) du filtre 10 x 12 cm
Tension 100/115/220/230 V
Intensity Fixe
Wavelength 470 nm
Type d’éclairage LED bleue