Learn More
Sampling Systems™ Grattoirs SteriWare™ bleus
BIOPHARMA
Code produit 17594686 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17594686 Stérile 100 pièces
17584686 Non stériles 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17594686 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8785B75S
Expédition estimée: 29-12-2026
Le risque de contamination croisée est éliminé à l’aide des racleurs SteriWare™ bleus. Fabriqués en salle blanche et disponibles stériles, ces entonnoirs sont parfaits pour le raclage et le nettoyage dans l’industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. La couleur bleue vous permet de voir le racleur s’il est laissé dans le produit.
  • Cette gamme de racleurs jetables bleus est disponible en version stérile et non stérile.
  • Ils sont fabriqués à partir de polymères de haute qualité.
  • Ces racleurs sont parfaits pour la fabrication de crèmes, d’onguents et de pâtes.
  • La couleur bleu vif signifie qu’ils peuvent facilement être vus s’ils sont laissés dans le produit par erreur.
  • Les grattoirs SteriWare™ sont disponibles stériles et non stériles.
  • Moulés et conditionnés dans une salle blanche.
  • Conditionnement individuel.
  • Fabriqués à partir de matériaux conformes FDA et EU.
  • Sans BSE/TSE.
  • Traçabilité complète des lots.
  • Disponible stérilisé par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6).
Spécification
Stérilité Stérile
Dimensions (L x l) 75 x 75 mm
Matériau Polypropylène
Conditionnement Emballage individuel