Learn More
Chlorure de tétrazolium bleu, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444144 5 g 5g
11434144 1 g 1g
11454144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444144 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12502.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1871-22-3 | C40H36Cl2N8O2 | 731.68 g/mol
Blue Tetrazolium chloride is useful in the prepartion of DNA cation complexes and immunoadsorbents for anti-DNA antibodies. It is used in assay of reducing sugars. In combination with 4-nitrocatechol, tetrazolium blue chloride forms a ternary complex with molybdenum(VI) for extraction and spectrophotometric determination of molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de tétrazolium bleu est utile dans la préparation de complexes de cations d’ADN et d’immunoadsorbants pour les anticorps anti-ADN. Il est utilisé dans le dosage des sucres réducteurs. En association avec le 4-nitrocatéchol, le chlorure bleu de tétrazolium forme un complexe ternaire avec le molybdène(VI) pour l’extraction et la détermination spectrophotométrique du molybdène.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude (5 mg/ml), le méthanol (50 mg/ml), l’éthanol et le chloroforme. Insoluble dans l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1871-22-3
Formule moléculaire C40H36Cl2N8O2
Poids moléculaire (g/mol) 731.68
Numéro MDL MFCD00040933
Clé InChI RCEHREKDVGHYAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme blue tetrazolium chloride, tetrazolium blue, tetrazolium blue chloride, blue tetrazolium, dimethoxy neotetrazolium, 4-anisyltetrazolium blue, 3,3'-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazol-3-ium chloride, 3,3'-dianisole-4,4'-bis 3,5-diphenyltetrazolium chloride, 3,3'-dianisolebis 4,4'-3,5-diphenyl tetrazolium chloride, 3,3'-3,3'-dimethoxy-4,4'-biphenylene bis 2,5-diphenyl-2h-tetrazolium chloride
CID PubChem 9853362
ChEBI CHEBI:75198
Nom IUPAC 2-[4-[4-(3,5-Diphényltétrazol-2-ium-2-yl)-3-méthoxyphényl]-2-méthoxyphényl]-3,5-diphényltétrazol-2-ium ; Dichlorure
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1N1NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(N2NC(=NN2C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Blue Tetrazolium chloride
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3894077
Merck Index 14,9244
Informations sur la solubilité Soluble in hot water (5mg/ml),methanol (50mg/ml),ethanol,and chloroform. Insoluble in acetone.
Poids de la formule 727.66