Description
- Se connecte à votre liseuse et à votre ordinateur.
- À utiliser avec la pile CR2700
Specifications
Specifications
| Hauteur (métrique) | 43 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,7 in |
| Largeur (métrique) | 18.45 mm |
| Largeur (impériale) | 0,73 in |
| Profondeur (métrique) | 9.4 mm |
| Profondeur (impériale) | 0,04 in |
| À utiliser avec (équipement) | Scanner CR2700 |
| Type | Dongle |
| Alternate Part Number | CRA-BTDG27-C286 |