Learn More
BML-284, MedChemExpress
Code produit. 16473927
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16473927
Marque: Medchem Express HY19987
MedChemExpress BML-284 is a potent and cell-permeable Wnt signaling activator. BML-284 induces TCF-dependent transcriptional activity with an EC50 of 700 nM.
BML-284 is a potent and cell-permeable Wnt signaling activator. BML-284 induces TCF-dependent transcriptional activity with an EC50 of 700 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau BML-284
CAS 853220-52-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18N4O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.41 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(NCC3=CC=C(OCO4)C4=C3)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 350.37
Poids de la formule 350.37
Pourcentage de pureté 97.48%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.