Learn More
Brady™ Imprimantes pour étiquettes BMP21
Code produit 15313192 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Print size: 6 to 19mm; Two line LCD display
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15313192 Print size: 6 to 19mm; Two line LCD display
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15313192 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 138631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Étiqueteuse portative, BMP™21-LAB
• Matériaux haute qualité pour application sur flacons, récipients et plaques
• Technologie Smart Cell pour la configuration automatique des étiquettes
• Clavier ABC, bibliothèque d’images, touches programmables et fonctions de menu conviviales avec les symboles grecs couramment utilisés dans les laboratoires
• Cartouches d’étiquettes à chargement rapide
• Numérotation automatique avec horodatage
• Impression durable
• Compatibles avec des étiquettes de 6mm à 19mm optimisant la visibilité des informations
• Écran LCD deux lignes
• Dragonne et partie aimantée pour le côté pratique et le stockage sur paillasse; batterie longue durée rechargeable
Spécification
Type de produit Imprimante d’étiquettes
À utiliser avec (application) Label printing
Comprend Clavier ABC, bibliothèque de graphiques, raccourcis clavier et fonctions de menu intuitives, sérialisation automatisée, marquage de la date/heure, batterie rechargeable
Poids (métrique) 1.5 kg