Learn More
Brady™ Kit d’imprimante pour étiquettes BMP21-Plus
Description
- Facilité d'utilisation: Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de raccourci et menu de fonctions pour une création d'étiquettes rapide
- Accessoire multifonctions avec aimant, lampe de poche et support rétractable pour une manipulation aisée
- Technologie Smart Cell permettant la configuration et le formatage automatiques des étiquettes pour fils à enrouler, borniers et panneaux de connexion, des étiquettes drapeaux pour câbles et des étiquettes générales
- Garantie 2 ans
- L'étiqueteuse portable BMP™21-PLUS est une étiqueteuse tout-en-un destinée aux équipes œuvrant dans les secteurs de la communication voix/données, de l'électricité et de l'industrie générale
- Grâce aux consommables spécialement conçus pour les environnements difficiles, l'étiqueteuse BMP™21-PLUS permet de créer rapidement et facilement des étiquettes claires qui restent en place pendant de nombreuses années, malgré les températures extrêmes et les surfaces incurvées ou très texturées
- L'imprimante portable BMP21-PLUS est une étiqueteuse tout-en-un destinée aux équipes œuvrant dans les secteurs des télécom/datacom, de l'électricité et de l'industrie générale
- Outre son intelligence et sa robustesse, ses cartouches prêtes à l'emploi, sa batterie au lithium-ion rechargeable, ses protections en caoutchouc et sa garantie de deux ans lui permettent d'affronter les rigueurs quotidiennes de tout travail
- Consommables de qualité industrielle et durable
- Impression d'étiquettes d'identification durables sur toute leur largeur allant de 6 à 19 mm, pour maximiser le nombre de données imprimées
- Ajustement de la longueur des étiquettes à l'aide du consommable continu haute performance
- La réponse à vos besoins, avec 7 matériaux durables spécifiques à différents secteurs industriels
- Extrêmement robuste et durable: étiqueteuse très robuste et résistante aux chutes grâce aux protections moulées en caoutchouc
- Massicot ergonomique et système de retenue de l'étiquette après la découpe l'empêchant de tomber
- Facilité d'utilisation: Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de raccourci et menu de fonctions pour une création d'étiquettes rapide
- Étiqueteuse portable BMP21-PLUS - Version EU
Spécification
Spécification
| Type de produit | Imprimante d'étiquettes portable BMP21-PLUS |
| Type d’affichage | LCD |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (métrique) | 125 mm |
| Hauteur (métrique) | 235 mm |
| Profondeur (métrique) | 50 mm |
| Dimensions (L x l) | 19 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Description | Imprimante d'étiquettes BMP21-PLUS - Kit d'impression électrique - EU |
| Comprend | Batterie Li-ion et cordon d'alimentation UE |
| Afficher plus |