Learn More
Brady™ Kit d’imprimante pour étiquettes BMP51
Code produit 11972732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
90 mm
255 mm
Type de logiciel:
Codesoft, LabelMark
LabelMark
LabelMark, CodeSoft
Conditionnement:
1 BX
1 PCS
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Type de logiciel unitSize
11972732 90 mm Codesoft, LabelMark 1 pièce
11902732 90 mm LabelMark 1 PCS
11992722 255 mm LabelMark, CodeSoft 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11972732 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 710932
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fabricant d’étiquettes portatif multi-fonctionnalités pour fabriquer rapidement des étiquettes en déplacement. Le kit d’imprimante d’étiquettes Brady™ BMP51 comprend une lame intégrée et utilise des cartouches faciles à charger par le haut.
  • Tête d’impression 300 DPI.
  • Imprime des étiquettes d’une largeur maximale de 38,1 mm.
  • Imprime sur des matériaux continus et découpés.
  • Comprend une lame intégrée, des cartouches faciles à charger par le haut, des options pour l’alimentation de la batterie
  • Clavier QWERTY complet
Spécification
Type de produit Label Printer
Type d’affichage Monocolor LCD
Print Technology Thermal Transfer
Largeur (métrique) 115 mm
Hauteur (métrique) 90 mm
Profondeur (métrique) 225 mm
Dimensions (L x l) 38.1 mm
Capacité de couleur Monochrome
Description QWERTY
Comprend This printer ships in a hard case with a Rechargeable Lithium Ion Battery, USB Cable, AC adaptor with power cord, Product CD, Brady Printer Drivers CD, Quick Start Guide, a Bluetooth network card, LabelMark Standard Labelling Software, M-122-461, M-131-4
Langues Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Norwegian (Bokmål), Portuguese, Spanish, Swedish
Mémoire 48 Mo - jusqu'à 25 000 étiquettes
Vitesse d’impression 25,4 mm/sec
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Codesoft, LabelMark
Types de connecteurs USB, Bluetooth. En option : Ethernet, WiFi
Poids (métrique) 1.4 kg
À utiliser avec (application) Electrical, datacom, facility/safety, product and panel manufacturing, and laboratory labelling applications
Quantité 1 Ea.
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation Lithium ion battery and AC power