Description
- Tête d’impression 300 DPI.
- Imprime des étiquettes d’une largeur maximale de 38,1 mm.
- Imprime sur des matériaux continus et découpés.
- Comprend une lame intégrée, des cartouches faciles à charger par le haut, des options pour l’alimentation de la batterie
- Clavier QWERTY complet
Spécification
Spécification
| Type de produit | Imprimante d'étiquettes |
| Type d’affichage | Écran LCD monochrome |
| Longueur (métrique) | 255 mm |
| Largeur (métrique) | 115 mm |
| Hauteur (métrique) | 255 mm |
| Profondeur (métrique) | 225 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 255 x 155 x 255 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Description | Clavier QWERTY complet |
| Comprend | Cette imprimante est livrée dans une mallette rigide comprenant une batterie lithium-ion rechargeable, un câble USB, un adaptateur secteur + un cordon d'alimentation européen, un CD de produits, un CD de pilotes d'imprimante Brady, un guide de démarrage rapide, une carte réseau Bluetooth et une cartouche MC1-1000-422. |
| Afficher plus |