Learn More
Brady™ Kit d’impression d’étiquettes BMP53
Description
Imprimante portable
• Imprime textes et symboles sur bandes autocollantes color-codées
• Bandes résistantes aux conditions extrêmes
• Robuste pour applications industrielles
• Imprime texte, code à barres 1D, symboles (80 en mémoire), date et heure avec fonction sérialisation par transfert thermique haute définition 203 dpi
• Ecran numérique LCD 3 lignes de texte, paramétrage sur clavier
• Manipulation simple Longueur des bandes programmée en fonction du type de support (tubes, lamelles...)
• Cartouche à insérer, comprenant la bande et le ruban encreur
• Reconnaissance automatique de la cartouche, aucun paramétrage nécessaire
• Six langues (anglais, espagnol, allemand, français, portugais, néerlandais)
• 2 boutons de massicot maintenant l'étiquette dans l'imprimante, jusqu'au moment de la coupe. Pour une coupure nette de la bande à la longueur souhaîtée
• Nombre max étiquettes/jour: 50
• Mémoire dernière étiquette
• Mise hors tension automatique
• Imprimante portable BMP53™
• Avec pack batterie et logiciel LabelMark
• Imprime textes et symboles sur bandes autocollantes color-codées
• Bandes résistantes aux conditions extrêmes
• Robuste pour applications industrielles
• Imprime texte, code à barres 1D, symboles (80 en mémoire), date et heure avec fonction sérialisation par transfert thermique haute définition 203 dpi
• Ecran numérique LCD 3 lignes de texte, paramétrage sur clavier
• Manipulation simple Longueur des bandes programmée en fonction du type de support (tubes, lamelles...)
• Cartouche à insérer, comprenant la bande et le ruban encreur
• Reconnaissance automatique de la cartouche, aucun paramétrage nécessaire
• Six langues (anglais, espagnol, allemand, français, portugais, néerlandais)
• 2 boutons de massicot maintenant l'étiquette dans l'imprimante, jusqu'au moment de la coupe. Pour une coupure nette de la bande à la longueur souhaîtée
• Nombre max étiquettes/jour: 50
• Mémoire dernière étiquette
• Mise hors tension automatique
• Imprimante portable BMP53™
• Avec pack batterie et logiciel LabelMark
Spécification
Spécification
| Type de produit | Label Printer EU |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Largeur (métrique) | 165 mm |
| Hauteur (métrique) | 90 mm |
| Profondeur (métrique) | 215 mm |
| Dimensions (L x l) | 38.1 mm W |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Comprend | Li-ion battery, USB cable, AC adapter with power cord, Product CD, CD with Brady printer drivers, Quick Start Guide, Bluetooth network card and MC-1500-595-WT-BK |
| Modèle | BMP53 |
| Vitesse d’impression | 25,4 mm/sec |
| Afficher plus |