Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes BMP61 avec clavier AZERTY et suite PWID pour station de travail
Code produit 16389141
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
16389141 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16389141 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 198633
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’imprimante d’étiquettes BMP61 à transfert thermique robuste peut imprimer des manchons, des étiquettes laminées, des étiquettes à profil surélevé et d’autres solutions d’identification dans une vaste gamme de tailles.
Robuste et fiable, l’imprimante d’étiquettes BMP™61 a subi des tests de chute et est équipée de renforts en caoutchouc moulé pour une protection supplémentaire.
  • Vitesse d’impression rapide
  • Gère les étiquettes découpées, continues et personnalisées jusqu’à 50,8 mm (également au format en vrac)
  • Grand écran tactile couleur avec indicateurs permettant de vérifier facilement quelle étiquette est installée et combien il reste d’étiquettes
  • Lecture de feuilles de calcul directement à partir d’une clé USB et intégration des données à des étiquettes prêtes à être imprimées
  • Version Wi-Fi disponible
  • Compatible avec les applications mobiles : créez ou chargez des modèles d’étiquettes avec votre smartphone et envoyez-les à votre imprimante
  • Clavier AZERTY
  • Livré avec la suite PWID pour station de travail Brady™
Spécification
Type d’affichage Écran LCD couleur
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 107 mm
Hauteur (impériale) 13 in
Hauteur (métrique) 328 mm
Profondeur (impériale) 4 in
Profondeur (métrique) 106,4 mm
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Imprimante, câble USB, guide de démarrage rapide, batterie, adaptateur secteur, CD avec pilote, CD du produit, suite d’identification de produits et câbles pour station de travail Brady™, rouleau de PTL-19-423 et ruban M61-R6010
Langues Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Mémoire 512 Mo de RAM, 256 Mo de mémoire flash
Modèle BMP61
Vitesse d’impression 33,8 mm/s
Résolution 300 dpi
Types de connecteurs USB
Plage de températures (métrique) 5°C à 49°C
Poids (impériale) 3 lb
Poids (métrique) 1,4 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage des codes-barres et des stocks, identification des dangers, étiquetage de laboratoire
Garantie 2 an
Tension 110/240 V