Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes monochrome BMP71
Code produit 10618988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIQUE
QWERTY
QWERTZ
Type de logiciel:
LabelMark
LabelMark, Markware
Poste de travail
Type de bouchon:
Prise R.-U.
Prise UE
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Keyboard Type Type de logiciel Type de bouchon unitSize
10618988 AZERTY LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
11775593 AZERTY LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
11701096 AZERTY LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
11785593 AZERTY LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
10385578 CYRILLIQUE LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
11771086 CYRILLIQUE LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
11781086 CYRILLIQUE LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
11554254 QWERTY Poste de travail Prise UE 1 pièce
11584254 QWERTY LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
11711096 CYRILLIQUE LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
12870009 QWERTY LabelMark Prise R.-U. 1 pièce
10076204 QWERTZ LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
11791086 QWERTZ LabelMark, Markware Prise UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10618988 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 710601
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Imprimante d’étiquettes portative
Fleuron de la gamme d’imprimantes portatives Brady, l'imprimante d’étiquettes mobile BMP™71 est une imprimante portative “haut de gamme” d’étiquettes pour câbles et fils, idéale pour les marchés des télécoms, de la télématique et de l’électricité, mais aussi parfaite pour imprimer les panneaux et étiquettes de santé et de sécurité dans divers autres environnements de travail.
  • Marquage électronique et général, identification en laboratoire, identification de sécurité, marquage des fils et câbles
  • Ruban continu et étiquettes de découpe
  • 500+ symboles inclus
  • Largeur maximale de l’étiquette : 50,8 mm
  • Utilisation recommandée par jour : 1000
  • Largeur d’impression maximale : 45,97 mm
  • Vitesse d’impression 38 mm/s
  • Résolution 300 dpi
  • Hauteur 116,80mm
Spécification
Type de produit Imprimante d'étiquettes
Type d’affichage LCD
Print Technology Transfert thermique
Longueur (métrique) 332,70 mm
Largeur (métrique) 241,3 mm
Hauteur (métrique) 116,80 mm
Profondeur (métrique) 332,70 mm
Dimensions (L x l) 241,30 x 332,70 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend 2 rouleaux d'étiquettes, 1 cartouche de ruban noir, batterie rechargeable, adaptateur secteur, câble de communication USB, adaptateur pour TLS2200&trade ; / HandiMark&trade ; rouleau de matériau, guide de démarrage rapide, CD du produit (avec pilotes d'imprimante, exemples, manuel d'utilisation complet), nettoyage
Langues Allemand, anglais, français, néerlandais
Mémoire 200 Mo - jusqu'à 100 000 étiquettes
Vitesse d’impression 38,10 mm/sec
Résolution 300 dpi
Type de logiciel LabelMark, Markware
Types de connecteurs USB
Plage de températures (métrique) 4 à 49°C
Poids (métrique) 2,49 kg
À utiliser avec (application) Étiquetage général et marquage des composants électroniques, identification des laboratoires, panneaux de sécurité, marquage des fils et des câbles.
Quantité 1 pièce
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation 220 V
Keyboard Type AZERTY
Type de bouchon Prise UE