Learn More
R&D Systems™ BMS 299897
Code produit 18095032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18095032 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18095032 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2870/10
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent γ-secretase inhibitor
Orally active, potent γ-secretase inhibitor (IC50 = 12 nM). Inhibits Aβ40 and Aβ42 formation in vitro (IC50 values are 7.4 and 7.9 nM respectively) and reduces Aβ in the brain, plasma and cerebrospinal fluid in vivo. Exhibits no Notch toxicity. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau BMS 299897
CAS 290315-45-6
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C24H21ClF3NO4S
Poids de la formule 511.94
Pureté >98%
Poids moléculaire 511.94