Learn More
BMS-687453, MedChemExpress
Code produit 16480447
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480447 50 mg
16452946 25 mg
16436797 5 mg
16415066 100 mg
16404098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16480447 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10678
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
Spécification
Nom chimique ou matériau BMS-687453
CAS 1000998-59-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21ClN2O6
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.79 mM)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(COC3=CC=CC(CN(C(OC)=O)CC(O)=O)=C3)=C(C)O2
Poids moléculaire (g/mol) 444.86
Poids de la formule 444.86
Pourcentage de pureté 98.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus